Learn More
IBA Lifesciences Protéine Strep-Tactin™ sous forme de poudre lyophilisée
Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
Description
Strep-Tactin™ est une variante de streptavidine qui peut être utilisée pour le revêtement de différentes surfaces.Elle est optimisée pour la liaison des protéines de fusion Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™, mais conserve néanmoins la capacité de capturer des cibles biotinylées.Par conséquent, elle peut être utilisée pour le développement de dosages et les études d’interaction protéique, y compris des expériences telles que l’identification de la biotine dépendante de la proximité (BioID).
Specifications
Specifications
| Capacité de liaison | > 50 nmol/mg |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 1 mg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction