Få mere at vide
IBA Lifesciences Résine Strep-Tactin™ Sepharose™
Produktkode 12876436 Shop alle IBA Lifesciences produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
4 mL
20 mL
50 ml
1 000 ml
Förpackningsstorlek
1 pièce
1L
20mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12876436
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 21201500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
La résine Strep-Tactin™ Sepharose™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • La Strep-Tactin™ Sepharose™ est une agarose à 4 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™. Elle convient à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
  • En raison de la faible concentration d’agarose, elle est particulièrement adaptée aux grandes protéines, surtout si l’affinité avec Strep-Tactin™XT 4Flow™ est trop élevée.
  • Le polymère à large maillage permet l’attachement simple de protéines plus grosses en phase stationnaire.
  • La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Veuillez noter que la Strep-Tactin™ Sepharose™ n’est pas compatible avec HPLC/FPLC en raison de la faible stabilité de la pression.
Tekniske data
Type de produit Suspension de Sepharose Strep-Tactin
Quantité 1 000 ml
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Pour la purification par gravité des protéines recombinantes Strep-Tag
Matrix Strep-Tactin Sepharose
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.