Learn More
IBA Lifesciences Agarose TACS Strep-Tactin™
Code produit. 17267750 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
20mL
4mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
17267750 50 ml 50mL
17247750 4 ml 4mL
17257750 20 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 17267750 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 66350025
Suspension à 50 % pour l’isolement des cellules d’affinité sans traçabilité et des exosomes
  • L’agarose TACS Strep-Tactin™ contient des macrobilles d’agarose enduites de Strep-Tactin™, une variante de streptavidine.
  • Une réticulation spéciale permet une utilisation pour l’isolement cellulaire et les approches de déplétion.
  • Elle a été développée pour la sélection de cellules d’affinité sans traçabilité sur des colonnes (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
  • Dans cette approche, les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) ou à des nanocorps (Nano-Streps) sont liés à la Strep-Tactin™ sur la matrice d’agarose.
  • Après avoir capturé spécifiquement les cellules, les Fab-/Nano-Streps sont libérés de l’agarose Strep-Tactin™ par l’ajout de la biotine.
  • Ainsi, les cellules éluées sont prêtes pour d’autres applications en aval.
  • Le même principe s’applique à l’isolement des exosomes (Fab-TACS™ pour les exosomes)
  • Sinon pour les Fab-Streps/Nano-Streps, il est possible de lier des anticorps marqués par Twin-Strep-tag, desthiobiotinylés ou biotinylés (liaison irréversible) à cette résine.
  • Ceci rend l’agarose TACS Strep-Tactin™ également adaptée aux approches de déplétion ou de sélection des cellules négatives.
  • La suspension peut être utilisée pour le conditionnement des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit en résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Spécification
Capacité de liaison Capacité de liaison à la biotine > 40 nmol/ml de résine
Capacité (métrique) 50 ml
Formule Suspension à 50 % dans un tampon, pH 8 : 100 mM de Tris-HCl pH 8,0, 1 mM d’EDTA, 150 mM de NaCl, 0,01 % d’azoture de sodium
Type de support Agarose réticulée
À utiliser avec (application) Pour le conditionnement des colonnes d’écoulement par gravité pour l’isolement de cellules de chromatographie d’affinité ou d’exosomes
Usage exclusivement réservé à la recherche.