Description
- Les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ contiennent des macrobilles d’agarose enduites de Strep-Tactin™, une variante de streptavidine.
- Une réticulation spéciale permet une utilisation pour l’isolement cellulaire et les approches de déplétion.
- Elles ont été développées pour la sélection de cellules d’affinité sans traçabilité sur des colonnes (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
- Dans cette approche, les fragments Fab fusionnés à une Twin-Strep-tag™ (Fab-Streps) ou à des nanocorps (Nano-Streps) sont liés à la Strep-Tactin™ sur la matrice d’agarose.
- Après avoir capturé spécifiquement les cellules, les Fab-/Nano-Streps sont libérés de l’agarose Strep-Tactin™ par l’ajout de la biotine.
- De cette façon, les cellules sont éluées et prêtes pour d’autres applications en aval.
- Le même principe s’applique à l’isolement des exosomes (Fab-TACS™ pour les exosomes).
- Sinon pour les Fab-Streps/Nano-Streps, il est possible de charger des colonnes avec des anticorps marqués par Twin-Strep-tag, desthiobiotinylés ou biotinylés (liaison irréversible).
- Ceci rend les colonnes d’agarose TACS Strep-Tactin™ également adaptées aux approches de déplétion ou de sélection des cellules négatives.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,3 ml |
| Formule | Préconditionné en tampon, pH 8 : 100 mM de Tris-HCl pH 8,0, 1 mM d’EDTA, 150 mM de NaCl, 0,01 % d’azoture de sodium |
| Type de support | Agarose réticulée |
| À utiliser avec (application) | Isolement de cellules de chromatographie d’affinité ou d’exosomes |
Usage exclusivement réservé à la recherche.