Learn More
IBA Lifesciences Résine Strep-Tactin™XT 4Flow™
Code produit. 16664714 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 kit
1000mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16664714 4 ml 1 kit
16674714 20 ml 1 kit
16684714 50 ml 1 kit
17267810 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 16664714 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 25010002
This item is not returnable. View return policy
La résine Strep-Tactin™XT 4Flow™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • La Strep-Tactin™XT 4Flow™ est une agarose à 4 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™XT. Elle convient à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
  • En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
  • La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit de résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires. 
Specifications
Matrice Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm sphérique
Quantité 4 ml
Cible Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II
Format Colonne à écoulement par gravité pré-conditionnée
Usage exclusivement réservé à la recherche.