Learn More
IBA Lifesciences Kit de démarrage Strep-Tactin™XT 4Flow™
Code produit. 16660854 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16660854
Marque: IBA Lifesciences 25998000
Le kit de démarrage Strep-Tactin™XT 4Flow™ contient tous les réactifs nécessaires à la purification et à la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
  • Le kit de démarrage Strep-Tactin™XT 4Flow™ contient tous les réactifs essentiels nécessaires à la purification et à la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™.
  • Il fournit une colonne Strep-Tactin™XT 4Flow™, un tampon W, un tampon BXT et un tampon XT-R pour la purification et Strep-Tactin™ HRP pour la détection ultérieure de transfert Western.
  • Les colonnes Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT.
  • En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • En outre, la Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Spécification
Matrice Agarose à 4 %, réticulée
Quantité 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche.