Description
L’ensemble de tampons Strep-Tactin™XT contient tous les tampons nécessaires à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec Strep-Tactin™XT ainsi qu’à la régénération ultérieure de la résine.Le tampon W 10x est un tampon de lavage concentré 10x pour les résines Strep-Tactin™ et Strep-Tactin™XT.Il élimine les molécules non liées de la matrice de chromatographie d’affinité lors de la purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™.Le tampon BXT 10x est un tampon d’élution Strep-Tactin™XT concentré (10x) contenant de la biotine.La biotine est une vitamine B complexe hydrosoluble, également connue sous le nom de vitamine B7 ou de vitamine H. Elle se lie à Strep-Tactin™XT avec une affinité très élevée mais de manière réversible et permet ainsi l’élution efficace des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ de la résine.Veuillez noter que le tampon BXT 10x ne s’applique pas à l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ depuis Strep-Tactin™, car la biotine se lie de façon irréversible à ces résines. Ainsi, Strept-Tactin™ ne peut pas être régénérée.Le tampon XT-R est un tampon de régénération Strep-Tactin™XT prêt à l’emploi contenant du chlorure de magnésium pour le déplacement compétitif de la biotine à partir de la poche de liaison à la biotine modifiée Strep-Tactin™XT après l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.Veuillez noter que l’ensemble de tampons Strep-Tactin™XT ne convient pas pour la Strep-Tactin™.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 x concentrés |
| Contenus des kits | 100 ml 10 x tampon W, 25 ml 10 x tampon BXT, 250 ml tampon XT-R |
| Conditions d’expédition | température ambiante |
| Forme | Solution |
| Quantité | 1 jeu |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1SET Strep-TactinXT Purification Buffer Set
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.