Learn More
IBA Lifesciences Conjugué Strep-Tactin™XT
GREENER_CHOICE
Code produit. 16461475 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
DY-488
DY-549
DY-649
Conditionnement:
50µg
Code produit. 16461475
Marque: IBA Lifesciences 21568050
Conjugués Strep-Tactin™XT avec marqueur fluorescent pour détecter les protéines de fusion Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Strep-Tactin™XT est une variante de streptavidine qui se lie à Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ avec une affinité et une spécificité élevées.
Elle est disponible comme conjugué avec des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649) pour une détection rapide et dirigée des protéines hybrides à extrémité N-terminale, à extrémité N-terminale et à marquage interne Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans des applications comme ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Spécification
Capacité (métrique) 0,10 ml
Concentration 0,5 mg/ml
Formule Strep-Tactin™XT conjugué avec DY-649
Contenus des kits Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA
Contenu et stockage Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C
Quantité 50 μg
À utiliser avec (application) ELISA, transfert Western, FACS, immunofluorescence
Cible Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Type Protéine recombinante
Marqueur ou colorant DY-649
Usage exclusivement réservé à la recherche.