Learn More
IBA Lifesciences Conjugué StrepMAB-Classic
GREENER_CHOICE
Code produit. 16411475 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Conjugué HRP
DY-488
DY-549
DY-649
Conditionnement:
1 pièce
50µg
Code produit. 16411475
Marque: IBA Lifesciences 21563050
Les conjugués StrepMAB-Classic sont des anticorps monoclonaux avec différents conjugués pour détecter les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
StrepMAB-Classic est un anticorps monoclonal muriné, hautement sélectif pour détecter des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ dans des applications telles que les transferts Western, ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
Il est disponible en association avec des colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649). 
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Remarque : L’utilisation de StrepMAB-Immo ou Strep-Tactin™XT est recommandée pour la capture des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ sur des phases solides, en raison de leur affinité de liaison dans la gamme pM.
Spécification
Capacité (métrique) 0,10 ml
Concentration 0,5 mg/ml
Contenus des kits Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA
Contenu et stockage Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C
Quantité 50 μg
À utiliser avec (application) ELISA, transfert Western, immunofluorescence
Cible Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Type Anticorps monoclonaux
Marqueur ou colorant DY-488
Usage exclusivement réservé à la recherche.