Learn More
IBA Lifesciences Conjugué StrepMAB-Immo
GREENER_CHOICE
Code produit. 16421475 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
DY-488
DY-549
DY-649
Conditionnement:
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Marqueur ou colorant unitSize
16421475 DY-488 50µg
16451475 DY-549 50µg
16481475 DY-649 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 16421475 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21564050
Détection de protéines IBA Lifesciences GmbH avec des anticorps Strep-tag™ conçus pour détecter des Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ en immunofluorescence et FACS.
Les conjugués fluorescents StrepMAB-Immo sont des anticorps monoclonaux murinés, à affinité élevée, particulièrement adaptés à la détection des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ dans des applications comme ELISA, FACS, l’immunohistochimie et l’immunocytochimie.
La liaison quasi irréversible est validée pour les protéines hybrides porteuses des extrémités C- ou N- terminales Strep-tag™II, offrant une extension N-terminale par un linker SerAla (protéine recombinante SA-WSHPQFEK ou protéine recombinante SA-WSHPQFEK).
Les protéines contenant Strep-tag™II avec des séquences à extrémité N-terminale autres que SerAla sont liées avec une affinité réduite dans les cas testés jusqu’à présent. Twin-Strep-tag™ contient toujours le liant SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo est disponible sous forme de conjugué avec plusieurs colorants fluorescents (DY-488, DY-549, DY-649).
Les maxima d’absorption / émission des colorants fluorescents sont les suivants :
• DY-488 : 493/518 nm
• DY-549 : 550-560/575 nm
• DY-649 : 655/676 nm
Remarque : La détection des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ dans les transferts Western nécessite l’utilisation de StrepMAB-Classic ou de Strep-Tactin™.
Spécification
Capacité (métrique) 0,10 ml
Concentration 0,5 mg/ml
Contenus des kits Solution en PBS ; 0,01 % de NaN3 ; 1 mg/ml de BSA
Contenu et stockage Non dilué : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière ; dilué : -25°C à -15°C
Quantité 50 μg
À utiliser avec (application) ELISA, FACS, immunofluorescence
Cible Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™
Type Anticorps monoclonaux
Marqueur ou colorant DY-488
For Research Use Only.