Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Conjugate (Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Streptavidin)
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le conjugué de streptavidine tandem Alexa Fluor™ 647-R-phycoérythrine présente des maxima d’excitation et d’émission à ∼ 496 et 565/667 nm et est largement utilisé pour détecter les sondes biotinylées par cytométrie en flux dans les applications multicolores à l’aide d’une longueur d’onde d’excitation unique de 488 nm. Les conjugués Alexa Fluor™ 647-R-PE ont des spectres d’émission presque identiques à ceux des conjugués Cy5-R-PE, mais ont tendance à avoir une émission de longue longueur d’onde plus intense et à nécessiter une moindre compensation du canal R-PE.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de la streptavidine et de l’avidine Alexa Fluor™.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de la streptavidine et de l’avidine Alexa Fluor™.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugué | PE-Alexa Fluor 647 |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert |
| Quantité | 100 μl |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de conjugué de streptavidine R-PE-Alexa Fluor™ 647 (1 mg/ml). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. |
| Excitation / émission | 488 ou 561/668 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 633/635, 488 ou 561 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus |