Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin Conjugate, premium grade
Click to view available options
Quantité:
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui aurait une liaison non spécifique moindre que celle de l’avidine. L’allophycocyanine est une phycobiliprotéine d’une brillance intense qui présente un profil d’absorption large avec maximum d’absorption à ∼ 650 nm et un maximum d’émission de la fluorescence à ∼ 660 nm. Notre conjugué de streptavidine allophycocyanine *de qualité supérieure* est un fractionnement supplémentaire de notre produit S-868, spécialement conçu pour les applications qui tirent profit d’une pureté supplémentaire.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine RPE, APC et tandem.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine RPE, APC et tandem.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugué | APC |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert |
| Quantité | 250 μl |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de streptavidine APC, de qualité supérieure, conjugué (1 mg/ml). Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Excitation / émission | 650/660 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 633 ou 635 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus |