Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Allophycocyanin, crosslinked, conjugate
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Description
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine issue de bactéries qui démontre apparemment une liaison non spécifique moindre que celle de l’avidine. L’allophycocyanine est une phycobiliprotéine d’une brillance intense qui présente un profil d’absorption large avec maximum à ∼ 650 nm et un maximum d’émission de fluorescence à ∼ 660 nm.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine RPE, APC et tandem.
Consultez un guide de sélection pour tous les conjugués de streptavidine RPE, APC et tandem.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugué | APC |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert |
| Quantité | 0,5 ml |
| Contenu et stockage | Contient 1 tube de streptavidine APC, réticulée, conjuguée (1 mg/ml). Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Excitation / émission | 650/660 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 633 ou 635 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus |