Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-CY5 (ZyMax Grade)
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Applications : Transfert Western, ELISA, immunohistochimie, ISH
Les réactifs ZyMAX™ offrent une sensibilité accrue du dosage, une titration plus élevée et une plus grande flexibilité dans la conception des dosages que les réactifs de qualité standard.
Les réactifs ZyMAX™ offrent une sensibilité accrue du dosage, une titration plus élevée et une plus grande flexibilité dans la conception des dosages que les réactifs de qualité standard.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg / ml |
| Conjugué | Cy5 |
| Quantité | 1 ml |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |