Learn More
BD Streptavidine, FITC, clone :
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
pCet anticorps est régulièrement testé par analyse cytométrique en flux. D’autres applications ont été testées chez BD Biosciences Pharmingen seulement lors du développement d’anticorps ou ont été rapportées dans la littérature/ppbEspèces hôtes :/b/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Antigène | Streptavidine |
| Conjugué | FITC (fluorescéine) |
| Quantité | 0,5 mg |
| État réglementaire | Usage exclusivement réservé à la recherche. |
| Tampon de stockage | Solution aqueuse tamponnée contenant 0,09 % d’azoture de sodium ou moins |
| Contenu et stockage | Conserver non dilué à 4°C. Éviter toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler. |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |