Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PE Conjugate
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,2 mg/ml |
| Conjugué | PE (phycoérythrine) |
| Quantité | 250 μg |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
| Molécule cible | Biotine |
| Marqueur ou colorant | PE (phycoérythrine) |