Learn More
BD Streptavidine, PE-CF594
Code produit. 15801819
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15801819
Marque: BD 562318
Développé comme une meilleure alternative au PE-Texas Red, pour une utilisation dans la cytométrie en flux
pLa Streptavidine est conjuguée au PE-CF594 BD Horizon, qui a été développé exclusivement par BD Biosciences comme une meilleure alternative au PE-Texas Red. PE-CF594 excite et émet à des longueurs d’onde similaires au PE-Texas Red, mais présente une luminosité et des caractéristiques spectrales améliorées. En raison de la présence de pics d’absorption maximaux à 496 nm et 564 nm, le PE-CF594 peut être excité par les lasers bleus (488 nm), verts (532 nm) et jaunes-verts (561 nm) et peut être détecté avec le même ensemble de filtres que PE-Texas Red (par exemple un filtre de 610/20 nm)./p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,2 mg/ml
Conjugué PE-CF594
Quantité 25 μg
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux