Learn More
BD Streptavidine, PE-CF594
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
Description
pLa Streptavidine est conjuguée au PE-CF594 BD Horizon, qui a été développé exclusivement par BD Biosciences comme une meilleure alternative au PE-Texas Red. PE-CF594 excite et émet à des longueurs d’onde similaires au PE-Texas Red, mais présente une luminosité et des caractéristiques spectrales améliorées. En raison de la présence de pics d’absorption maximaux à 496 nm et 564 nm, le PE-CF594 peut être excité par les lasers bleus (488 nm), verts (532 nm) et jaunes-verts (561 nm) et peut être détecté avec le même ensemble de filtres que PE-Texas Red (par exemple un filtre de 610/20 nm)./p
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,2 mg/ml |
| Conjugué | PE-CF594 |
| Quantité | 25 μg |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |