Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-Cy7)
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Classe : RUO
- Déclaration : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
- Tampon : PBS
- Conservateur : Azoture de sodium à 0,1 %
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 mg / ml |
| Conjugué | PE-Cy7 |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Cytométrie en flux, immunodosages, applications histochimiques, analyse par transfert |
| Quantité | 0,5 ml |
| Contenu et stockage | Contient 1 tube de conjugué streptavidine-PE-Cy7. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Excitation / émission | 488/767 |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | 488, 488 ou 561, 561 |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus |