Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate
Code produit. 15311180
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit. 15311180
Marque: Invitrogen™ 45431780
Contiennent de l’azoture de sodium
Couramment utilisé dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés dans la cytométrie en flux. La streptavidine se lie à la biotine avec une forte affinité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,2 mg/ml
Conjugué PerCP-Cy5.5
Quantité 25 μg
Forme Liquide
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Conjugué de streptavidine (fluorescent)
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant PerCP-Cy5.5