Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 Conjugate
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,2 mg/ml |
| Conjugué | PerCP-Cy5.5 |
| Quantité | 25 μg |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
| Molécule cible | Biotine |
| Marqueur ou colorant | PerCP-Cy5.5 |