Learn More
Invitrogen™ Protéine streptavidine, AP
Code produit. 11851195
Click to view available options
Quantité:
3mg
Conditionnement:
3mg
Code produit. 11851195
Marque: Invitrogen™ 21323
Protéine
Protéine streptavidine, conjugué AP, 21323, Invitrogen, 21323, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunofluorescence, transfert Western.
La streptavidine est une protéine de liaison à la biotine initialement isolée de Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pI légèrement acide de 5. Les produits Thermo Scientific à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de streptavidine avec une masse de 53 000 Da et un pI quasi-neutre. La streptavidine est une protéine tétramérique, dont chaque sous-unité se lie à une molécule de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 à 4 mg/ml
Conjugué AP
Réactivité croisée Étiquette
Formule TBS avec 0,1 mM de MgCl2, 0,1 mM de ZnCl2, 50 % de glycérol et sans conservateur ; pH 8
pH 8
Quantité 3mg
État réglementaire RUO
Contenu et stockage -20°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA, transfert Western
Pureté ou qualité purifié
Espèces hôtes S/O
Type de produit Streptavidine