Learn More
sulfate de streptomycine 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Streptomycin sulfate |
| CAS | 3810-74-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Streptomycin sulfate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | 2 C21 H39 N7 O12 . 3 H2 O4 S |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Streptomycin sulfate, bis[N,N'-bis(aminoiminomethyl)-4-O-[5-deoxy-2-O-[2-deoxy-2-(methylamino)-a-l-glucopyranosyl]-3-C-formyl-a-l-lyxofuranosyl]-d-streptamine] trisulfate, Streptomycin, sulfate (2:3) (salt) (8CI), Ag Streptomycin, Agri-Strep, Agrimycin 17, Agrimycin sulfate, Ambistryn, Ambistryn S, FireWall (pesticide), Hortocyna, KeyStrepto, Plantomycin, Strepto, Streptobrettin, Streptomycin A sulfate, Streptomycin sesquisulfate, Streptomycin sesquisulphate, Streptomycin sulphate, Streptonex, Strycin, Vetstrep, D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-alpha-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-formyl-alpha-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N1,N3-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3), D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-alpha-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-formyl-alpha-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1 |
| SMILES | CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Afficher plus |