Learn More
Streptozocin, MedChemExpress
Code produit. 16496306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16496306
Marque: Medchem Express HY13753
MedChemExpress Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.
Streptozocin is a potent DNA-methylating antibiotic. Streptozotocin causes methylation of liver and kidney and pancreatic DNA, but no methylation in brain DNA.
Spécification
Nom chimique ou matériau Streptozocin
Forme physique Powder
CAS 18883-66-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15N3O7
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Streptozotocin U 9889
Informations sur la solubilité H2O : 113.3 mg/mL (427.19 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (314.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H](O)[C@H](NC(N(C)N=O)=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 265.22
Poids de la formule 265.22
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.