Learn More
Streptozotocine, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11437640 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11437640
Brand: MP Biomedicals 0210055701
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 18883-66-4
Formule moléculaire C8H15N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 265.222
Clé InChI ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Synonyme STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
CID PubChem 45357367
Nom IUPAC 1-méthyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6 R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]urée
SMILES CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Streptozotocin
Type Streptozotocin
Forme physique Solide
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage ≥97%
Poids de la formule 265.2
compliance-icons
Product Identifier
  • Streptozotocin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: streptozotocin