Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées StrepTrap™ HP
Code produit. 10298754 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Débit:
lt;20 ml/min.
lt;4 ml/min.
Contenu et stockage:
2deg; à 8deg;C
4deg; à 8deg;C
Conditionnement:
1 pièce
1mL
5 pièces
Code produit. 10298754
Marque: Cytiva 28907547
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purifie les protéines recombinantes marquées à la Strep(II) par chromatographie d’affinité. Les colonnes pré-conditionnées HP StrepTrap™ Cytiva Life Sciences™ sont conditionnées avec un milieu robuste et stable basé sur le Sepharose™, ce qui donne une haute résolution, des pics concentrés pointus et des purifications reproductibles. La capacité de liaison est également élevée.
  • Préconditionné avec du Streptactin Sepharose haute performance
  • Capacité de liaison approx. 6 mg de protéine marquée à la Strep II/ml milieu
  • Pression maximale : 3 bar
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Généré avec NaOH à 0,5 M
  • Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
  • Ligand : Streptactin
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 34 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : >7
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne pré-conditionnée StrepTactin Sepharose HP
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,62 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Quantité 1 x 5 ml
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 25 mm
Débit lt;20 ml/min.
Matériau PP
Type de ligand StrepTactin (sim; 5mg/ml de milieu)
Pression max. 3 bar
Plage de pH 7
Granulométrie 34 mu;m
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Contenu et stockage 4deg; à 8deg;C
Type de colonne Ion Exchange Column
À utiliser avec (application) Purification de protéines recombinantes marquées à la Strep (II) par chromatographie d’affinité
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol