Learn More
Brand™ Bouchons à barrettes pour tubes conditionnés en rack
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
S’utilise avec : Tube de 1,2 ml
Description
- Les tubes et racks en polypropylène sont autoclavables à 121°C pendant 20 min (sauf les bouchons en polyéthylène)
- Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipeteurs multicanaux
- Taille des tubes : diamètre extérieur 8,8 mm, hauteur 45 mm, idéal pour les tests biologiques, tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire, la RIA et les EIA.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Diamètre (métrique) externe | 8,8 mm |
| Type de produit | Bandelette de 8 bouchons |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PE |
| Quantité | 120 paquet |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes conditionnés en rack |