Learn More
Cytiva Support de bande
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions:
7cm
13cm
18cm
24cm
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système Ettan IPGphor 3 IEF |
| Type | Support de barrettes |
| Comprend | 6 x couvercles pour support de barrettes, 1 x 60 ml de solution de nettoyage de support de barrettes, instructions |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 24cm |