Learn More
Cytiva Support de bande
Marque:  Cytiva 80-6416-87
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.17700kg
Code produit. 10036044
  • 532.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-11-2023
Spécification
Système Ettan™ IPGphor™ 3 IEF
6 x couvercles pour support de barrettes, 1 x 60 ml de solution de nettoyage de support de barrettes, instructions
7cm
Support de barrettes
6/boîte