Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en vrac en polystyrène Stripette™, stériles
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations négatives:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
- Stérile
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
- Sans ESB / EST
- La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
- Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
- Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
- Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
- Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
- Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,01 mL |
| Graduations négatives | 0,2 ml |
| Quantité | 50/sachet |
| Type de pointe | Anti-goutte |
| Type d’emballage | En vrac |
| Couleur | Vert |
| Afficher plus |