Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS, emballage en plastique, stériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10265471 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Code produit. 10265471
Marque: Corning™ 4012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnement individuel. dans un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex.
Disposent d’un emballage plastique à ouverture facile pour un retrait aseptique et pour éliminer l’adhérence électrostatique lors du port de gants en latex. Les pipettes sérologiques jetables en PS avec emballage plastique Corning™ Stripette™ incluent une bande de grossissement à code couleur pour une meilleure visualisation du ménisque.
  • Stérile
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxiques
  • Sans ESB / EST
  • La pointe anti-goutte exclusive assure une distribution précise
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Trois options d’emballage : Emballage individuel, papier / plastique ; emballage individuel, plastique transparent ; conditionnement en vrac
  • Précision volumétrique de ± 2 % à pleine capacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Longueur (impériale) 10,94 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 200/boîte
Type de pointe Anti-goutte
Type d’emballage Conditionnement individuel, emballage plastique
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 27,8 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui