Learn More
Chlorure de strontium, 6-hydraté, faible teneur en magnésium, cristal, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Strontium Chloride |
| Note relative au nom | 6-hydrate, pauvre en magnésium |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.96kg |
| Formule moléculaire | SrCl2·6H2O |
| Poids de la formule | 266.62 |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 103.0% |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
Safety and Handling
Product Identifier
- Strontium chloride hexahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate