Learn More
Chlorure de strontium, 99 - 102 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 115°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 250 g |
| Poids de la formule | 266.62g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Strontium chloride hexahydrate