Learn More
Chlorure de strontium, 99,99 % (base de métaux à l’état de trace), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1250.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Strontium chloride |
| Point de fusion | 873.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 54.4 to 55.9% (Sr) |
| Formule linéaire | SrCl2 |
| Merck Index | 15, 8970 |
| Afficher plus |