Learn More
Chlorure de strontium, anhydre, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1250°C |
| Nom chimique ou matériau | Strontium Chloride |
| Point de fusion | 873°C |
| Forme physique | Poudre maillée de -40 |
| Quantité | 100 g |
| Indice de réfraction | 1.65 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5%, metal basis |
| Densité | 3.052 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Strontium chloride, anhydrous
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride