Learn More
Chlorure de strontium, anhydre, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367208 25 g 25g
11357208 100 g -
11430490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367208 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016790.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10476-85-4
Formule moléculaire Cl2Sr
Numéro MDL MFCD00011249
Spécification
Point d’ébullition 1250°C
Nom chimique ou matériau Strontium Chloride
Point de fusion 873°C
Forme physique Poudre maillée de -40
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.65
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.5%, metal basis
Densité 3.052
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Poids moléculaire (g/mol) 158.53.
Poids de la formule 158.53
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride