Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99-103 %, (qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11497892 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11497892 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215258390
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure d'hexahydrate de strontium(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Chloride Hexahydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99-103%
Poids de la formule 266.6
Qualité Réactif ACS