Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, 99 to 103%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15632750 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15632750 500 g Flacon poly 500g
15622750 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15632750 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 255521500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spécification
Point d’ébullition 1250°C
Nom chimique ou matériau Strontium Chloride Hexahydrate
Point de fusion 874°C
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire SrCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 266.62g/mol
Pourcentage de pureté 99.0 to 103.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.930g/cm3 at 20°C