Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 115.0°C |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Formule linéaire | SrCl2·6H2O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Strontium chloride hexahydrate