Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10589823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10589823 500 g Flacon en plastique 500g
10349220 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10589823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    89.65€ / 500g
    Économisez 18.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium chloride hexahydrate
Point de fusion 115.0°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Informations sur la solubilité Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 266.62
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium chloride hexahydrate