Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11462778
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11462778 1000 g 1000g
11472778 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462778 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16764.0B
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the medical field, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de strontium hexahydraté est un précurseur pour la préparation du chromate de strontium qui est utilisé comme inhibiteur de corrosion pour l‘aluminium. Il est impliqué dans la synthèse de nanoparticules photocatalytiques à noyau de sulfure de cadmium. Il est utilisé comme colorant rouge dans les pièces pyrotechniques. En outre, il est utilisé dans la fabrication du verre et la métallurgie. Dans le domaine médical, son strontium-89 isotopique radioactif est utilisé pour le traitement du cancer des os. Il agit comme un catalyseur dans la conversion des cétones et des aldéhydes aux gem-dihydroperoxydes correspondants à l‘aide de peroxyde d‘hydrogène aqueux.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l‘éthanol et l‘acétone. Insoluble dans l’ammoniac.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Strontium chloride hexahydrate
Quantité 1000 g
Indice de réfraction 1.65
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.93
Merck Index 14,8840
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Poids de la formule 266.62 (158.53 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium chloride hexahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate