Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, Puratronic™, 99,9965 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium chloride hexahydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Merck Index | 14,8840 |
| Poids de la formule | 266.62 (158.53 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.9965% |
| Qualité | Puratronic |
| Indice de réfraction | 1.65 |
| Afficher plus |