Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, Puratronic™, 99,9965 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397037 25 g 25g
11307047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010877.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-70-4
Formule moléculaire Cl2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 266.61
Numéro MDL MFCD00149865
Clé InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium chloride hexahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.65
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.93 g/mL
Merck Index 14,8840
Poids de la formule 266.62 (158.53 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic