Learn More
Strontium chloride hexahydrate, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | SrCl2 · 6H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 266.62g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | puriss. |