Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Description
Strontium chloride hexahydrate is a precursor to prepare strontium chromate which is used as a corrosion inhibitor for aluminum. It is involved in the synthesis of cadmium sulfide core photocatalytic nanoparticles. It is used as a red coloring agent in pyrotechnics. Furthermore, it is utilized in glass-making and metallurgy. In the field of medicine, its radioactive isotope strontium-89 is used for the treatment of bone cancer. It acts as a catalyst in the conversion of ketones and aldehydes to the corresponding gem-dihydroperoxides using aqueous hydrogen peroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium chloride hexahydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 2 kg |
| Indice de réfraction | 1.65 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Densité | 1.93 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Poids de la formule | 266.62 (158.53 Anhydrous) |
| Qualité | Technique |
Sécurité et traitement
- Strontium chloride hexahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate