Learn More
Norme isotopique du strontium : Sr @ 100 μg/mL dans 2 % de HNO3 (abondance naturelle), VHG™
Code produit 30003165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003165 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003165 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLISSR50
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du strontium : Sr @ 100 μg/mL dans 2 % de HNO3 (abondance naturelle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
CAS 7440-24-6
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Strontium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Sr
Synonyme Sr
Formule InChI InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
Quantité 50 mL
Poids de la formule 87,906 g/mol