Learn More
Nitrate de strontium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10309320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10309320 500 g Flacon en plastique 500g
10002053 100 g Flacon en plastique 100g
10677734 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315175000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
CID PubChem 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Informations sur la solubilité Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC dinitrate de strontium
Poids de la formule 211.63
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 0.1% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.99
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.