Learn More
Nitrate de strontium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium nitrate |
| Point de fusion | 570.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | Sr(NO3)2 |
| Merck Index | 15, 8975 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Strontium nitrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.