Learn More
Strontium nitrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15612620 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15612620 500 g 500g
15602620 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15612620 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 243426500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-76-9
Formule moléculaire N2O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
Numéro MDL MFCD00011248
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
CID PubChem 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, ≥99.0%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage complexométrique
Formule linéaire Sr(NO3)2
Numéro UN UN1507
Nom IUPAC Dinitrate de strontium(2+)
Poids de la formule 211.63
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.980 g/cm3