Learn More
Nitrate de strontium anhydre, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 10214450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10214450 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214450 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8402/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 645°C
CAS 10042-76-9
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0
Forme physique Cristallin solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire N2O6Sr
Numéro MDL MFCD00011248
Synonyme strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
Clé InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC Dinitrate de strontium(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 211.63
CID PubChem 24848
Poids de la formule 211.63g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.